Stampa…
9,10-Phenanthrenequinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 65.5 EUR
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Phenanthrenequinone 98%
9,10-Phenanthrenequinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di fusione: 201…213 °C
Flash Pt: 241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001163
CAS Number: 84-11-7