4-Nitrophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
OR322064-5G
OR322064-1G
APOSOR322064-5GEA
56.7
EUR
APOSOR322064-5G
APOSOR322064-1G
4-Nitrophenyl isothiocyanate
4-Nitrophenyl isothiocyanate
Formula:
C₇H₄N₂O₂S Peso molecolare: 180.19 g/mol Punto di ebollizione: 331 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007307 CAS Number: 2131-61-5 |