Stampa…
5-Iodosalicylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
OR322048-500G OR322048-100G OR322048-25G
APOSOR322048-500GEA 0 EUR
APOSOR322048-500G APOSOR322048-100G APOSOR322048-25G
5-Iodosalicylic acid
5-Iodosalicylic acid
Formula: C₇H₅IO₃
Peso molecolare: 264,02 g/mol
Punto di fusione: 194…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002458
CAS Number: 119-30-2
EINECS: 204-313-5