Stampa…
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
OR322044-100G OR322044-10G OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA 62.5 EUR
APOSOR322044-100G APOSOR322044-10G APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClN₅
Peso molecolare: 165.625 g/mol
Punto di fusione: 221 °C
Densità: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012582
CAS Number: 1115-70-4