Stampa…
trans-2,3-Epoxybutane
Fornitore: Apollo Scientific
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 198 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutane
trans-2,3-Epoxybutane
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 54…55 °C
Densità: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005129
CAS Number: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3,II