Stampa…
2,4-Dimethylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322034-100G OR322034-500G
APOSOR322034-100GEA 21.9 EUR
APOSOR322034-100G APOSOR322034-500G
2,4-Dimethylthiazole
2,4-Dimethylthiazole
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,18 g/mol
Punto di ebollizione: 144…146 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014509
CAS Number: 541-58-2
UN: 1993
ADR: 3,III