Stampa…
Isocianato di 3-clorofenile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isocyanic acid 3-Chlorophenyl ester, 3-Chlorophenylisocyanate
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 58.2 EUR
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-10G
Isocianato di 3-clorofenile
Isocianato di 3-clorofenile
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 201 °C/760mmHg
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002016
CAS Number: 2909-38-8
UN: 2206
ADR: 6.1,II