Stampa…
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 14.7 EUR
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Formula: C₆H₇Br₂N
Peso molecolare: 252,94 g/mol
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863544
CAS Number: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II