Stampa…
Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
OR322013-100G OR322013-25G OR322013-5G
APOSOR322013-100GEA 300 EUR
APOSOR322013-100G APOSOR322013-25G APOSOR322013-5G
Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Methyl-4-chlorocinnamate
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Peso molecolare: 196,63 g/mol
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075790
CAS Number: 7560-44-3