Stampa…
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
OR322007-25G OR322007-100G
APOSOR322007-25GEA 72.7 EUR
APOSOR322007-25G APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006072
CAS Number: 108-79-2