Stampa…
Acido iodoacetico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322006-100G OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA 335 EUR
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Acido iodoacetico
Acido iodoacetico
Formula: C₂H₃IO₂
Punto di ebollizione: 208 °C
Punto di fusione: 79…82 °C
Densità: 4,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002685
CAS Number: 64-69-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I