Stampa…

Etile cloroacetato 99%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: Cloroacetato di etile

OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 87.3 EUR
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Etile cloroacetato 99%
Etile cloroacetato
Formula: C₄H₇ClO₂
Peso molecolare: 122,55 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000932
CAS Number: 105-39-5
UN: 1181
ADR: 6.1+3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR