Stampa…
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-N-(prop-2-en-1-yl)benzamide
OR32200-1G OR32200-5G
APOSOR32200-1GEA 176 EUR
APOSOR32200-1G APOSOR32200-5G
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide 95%
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Peso molecolare: 195,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01181345
CAS Number: 35306-52-6