3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32197-1G
OR32197-5G
APOSOR32197-1GEA
219
EUR
APOSOR32197-1G
APOSOR32197-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formula:
C₁₃H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00207271 CAS Number: 61049-69-2 |