4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(E)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1,1-dimethylhydrazine
Formula:
C₉H₁₁ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01011933 CAS Number: 22699-29-2 |