Stampa…
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Chloropyridazin-3-yl)piperidin-4-one
OR32188-1G OR32188-5G
APOSOR32188-1GEA 139 EUR
APOSOR32188-1G APOSOR32188-5G
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one 95%
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one
Formula: C₉H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 211,648 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665150
CAS Number: 303149-95-3