Stampa…
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32186-1G OR32186-5G
APOSOR32186-1GEA 270 EUR
APOSOR32186-1G APOSOR32186-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215390
CAS Number: 109925-13-5