Stampa…
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32176-25G OR32176-5G
APOSOR32176-25GEA 416 EUR
APOSOR32176-25G APOSOR32176-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00097914
CAS Number: 18096-70-3