Stampa…
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR32165-1G OR32165-25G OR32165-5G
APOSOR32165-1GEA 59.7 EUR
APOSOR32165-1G APOSOR32165-25G APOSOR32165-5G
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 98%
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127080
CAS Number: 101184-08-1