N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32164-1G
OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA
180
EUR
APOSOR32164-1G
APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Formula:
C₁₀H₁₃NS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051943 CAS Number: 17709-95-4 |