Stampa…
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32163-25G OR32163-5G
APOSOR32163-25GEA 807 EUR
APOSOR32163-25G APOSOR32163-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile 95%
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Peso molecolare: 169,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127074
CAS Number: 25373-49-3