Stampa…
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3216-1G OR3216-5G
APOSOR3216-1GEA 114 EUR
APOSOR3216-1G APOSOR3216-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132992
CAS Number: 52606-02-7