Stampa…
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32156-1G OR32156-5G
APOSOR32156-1GEA 270 EUR
APOSOR32156-1G APOSOR32156-5G
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07698577
CAS Number: 82820-74-4