Stampa…
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,5R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR321545-1G OR321545-250MG
APOSOR321545-1GEA 893 EUR
APOSOR321545-1G APOSOR321545-250MG
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
Peso molecolare: 291,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321008
CAS Number: 221352-49-4