Stampa…
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321530-1G OR321530-250MG
APOSOR321530-1GEA 703 EUR
APOSOR321530-1G APOSOR321530-250MG
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈ClNO₂
Peso molecolare: 255,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08751527
CAS Number: 1203682-56-7