Stampa…
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR321498-1G OR321498-250MG
APOSOR321498-1GEA 197 EUR
APOSOR321498-1G APOSOR321498-250MG
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07772103
CAS Number: 947272-49-3