Stampa…
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321485-5G OR321485-25G
APOSOR321485-5GEA 132 EUR
APOSOR321485-5G APOSOR321485-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659667
CAS Number: 143468-13-7