Stampa…
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321484-1G OR321484-5G
APOSOR321484-1GEA 97.4 EUR
APOSOR321484-1G APOSOR321484-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234945
CAS Number: 357263-48-0