Stampa…
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321471-1G OR321471-5G
APOSOR321471-1GEA 104 EUR
APOSOR321471-1G APOSOR321471-5G
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411265
CAS Number: 138498-97-2