Ethyl 1-Boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-tert-Butyl 4-ethyl 5-oxoazepane-1,4-dicarboxylate
Formula:
C₁₄H₂₃NO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788451 CAS Number: 141642-82-2 |