Stampa…
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321461-1G OR321461-5G
APOSOR321461-1GEA 149 EUR
APOSOR321461-1G APOSOR321461-5G
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10686694
CAS Number: 76066-27-8