Stampa…
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 14.7 EUR
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Peso molecolare: 227,3000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437655
CAS Number: 206989-61-9