Stampa…
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,4R)-Ethyl 4-methylpiperidine-2-carboxylate
OR321418-1G OR321418-5G
APOSOR321418-1GEA 93.1 EUR
APOSOR321418-1G APOSOR321418-5G
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Peso molecolare: 171,2368 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093749
CAS Number: 74892-82-3