Stampa…
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321356-1G OR321356-5G
APOSOR321356-1GEA 81.5 EUR
APOSOR321356-1G APOSOR321356-5G
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formula: C6H12ClNO
Peso molecolare: 149,6186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432562
CAS Number: 904316-92-3