Stampa…
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxamide, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxamide, tert-Butyl 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate, 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpyrrolidine
OR321355-1G OR321355-5G
APOSOR321355-1GEA 102 EUR
APOSOR321355-1G APOSOR321355-5G
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₃
Peso molecolare: 214,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04116210
CAS Number: 122684-34-8