Stampa…
1-Benzyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR321353-100MG OR321353-250MG OR321353-1G
APOSOR321353-100MGEA 815 EUR
APOSOR321353-100MG APOSOR321353-250MG APOSOR321353-1G
1-Benzyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 278,3037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001724
CAS Number: 129799-11-7