Stampa…
1-Boc-3-cyanopiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl 3-cyanopiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-3-cyanopiperidine, 3-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-Cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyanopiperidine
OR321352-100MG OR321352-250MG OR321352-1G
APOSOR321352-100MGEA 706 EUR
APOSOR321352-100MG APOSOR321352-250MG APOSOR321352-1G
1-Boc-3-cyanopiperidine 97%
1-Boc-3-cyanopiperidine
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 210,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861222
CAS Number: 91419-53-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III