Stampa…
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321350-1G OR321350-250MG
APOSOR321350-1GEA 190 EUR
APOSOR321350-1G APOSOR321350-250MG
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₉N₃O₂
Peso molecolare: 201,2661 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11840387
CAS Number: 147081-80-9