Stampa…
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321347-1G OR321347-100MG OR321347-250MG
APOSOR321347-1GEA 522 EUR
APOSOR321347-1G APOSOR321347-100MG APOSOR321347-250MG
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formula: C₇H₄N₂O₃
Punto di fusione: 207…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863994
CAS Number: 21038-63-1