Stampa…
1',2',3',4',5',6'-Hexahydro[2,3']bipyridinyl dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
OR321333-1G OR321333-100MG OR321333-250MG
APOSOR321333-1GEA 1450 EUR
APOSOR321333-1G APOSOR321333-100MG APOSOR321333-250MG
1',2',3',4',5',6'-Hexahydro[2,3']bipyridinyl dihydrochloride 95%
1',2',3',4',5',6'-Hexahydro[2,3']bipyridinyl dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 235,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583121
CAS Number: 51747-00-3