4-(4-Bromophenyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR321332-100MG
OR321332-250MG
OR321332-1G
APOSOR321332-100MGEA
386
EUR
APOSOR321332-100MG
APOSOR321332-250MG
APOSOR321332-1G
4-(4-Bromophenyl)piperidine 97%
4-(4-Bromophenyl)piperidine
Formula:
C₁₁H₁₄BrN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426370 CAS Number: 80980-89-8 |