Stampa…
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321331-1G OR321331-100MG OR321331-250MG
APOSOR321331-1GEA 459 EUR
APOSOR321331-1G APOSOR321331-100MG APOSOR321331-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09837353
CAS Number: 19725-26-9