Stampa…
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321326-1G OR321326-5G
APOSOR321326-1GEA 33.5 EUR
APOSOR321326-1G APOSOR321326-5G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690128
CAS Number: 933717-10-3