Stampa…
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR321323-1G OR321323-250MG
APOSOR321323-1GEA 139 EUR
APOSOR321323-1G APOSOR321323-250MG
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile
Formula: C₅HCl₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199269
CAS Number: 356783-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III