Stampa…

2-Bromo-3-methylpyrazine 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 49.5 EUR
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,0100 g/mol
Punto di ebollizione: 194,8 °C/760mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08705769
CAS Number: 120984-76-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR