Stampa…
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 125 EUR
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈BrNO
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03906373
CAS Number: 10102-94-0