Stampa…
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR321308-5G OR321308-25G
APOSOR321308-5GEA 58.2 EUR
APOSOR321308-5G APOSOR321308-25G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 201,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01456556
CAS Number: 170491-63-1