Stampa…
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (S)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321302-1G OR321302-100MG OR321302-250MG
APOSOR321302-1GEA 292 EUR
APOSOR321302-1G APOSOR321302-100MG APOSOR321302-250MG
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07772106
CAS Number: 928025-58-5