Stampa…
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 91.6 EUR
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 228,3312 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07772107
CAS Number: 928025-57-4