Stampa…
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32119-1G OR32119-5G
APOSOR32119-1GEA 234 EUR
APOSOR32119-1G APOSOR32119-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001224
CAS Number: 145654-01-9